Learn More
MLH1 Monoclonal Antibody (OTI5H2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Spécification
| Antigène | MLH1 |
|---|---|
| Clone | OTI5H2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17586154
|
Origene Technologies
TA811844S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17566154
|
Origene Technologies
TA811844 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
MLH1 Monoclonal antibody specifically detects MLH1 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| MLH1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| 4292 | |
| Primary |
| OTI5H2 | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| P40692 | |
| IgG2b | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit