Learn More
Eppendorf™ Dispositif de base MixMate™ (sans porte-tubes)
Ce mélangeur 3-en-1 pour plaques, tubes et mélange vortex est destiné aux applications où un mélange droit est nécessaire. Cet instrument à haute vitesse garantit le mélange complet de vos échantillons en quelques secondes. Contrôle 2Dmix remarquable pour un mélange optimisé avec la technologie anti-éclaboussures.
Marque: Eppendorf™ 5353000510
2075.59 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Mélangeur à grande vitesse (jusqu’à 3 000 tr/min) pour un mélange rapide et efficace de petits volumes dans tous les formats de récipients courants jusqu’à 50 ml
- 2Technologie de contrôle DMix (orbite de mélange planaire sans mouvement vertical) pour un mélange contrôlé et des résultats reproductibles en quelques secondes
- Technologie anti-éclaboussure pour des mouvements de mélange contrôlés sans mouillage du couvercle ni contamination croisée
- 5 Porte-tubes différents (0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 25/50 ml, plaque PCR à 96 puits) pour une grande flexibilité de récipient
- Fonction de vortex ergonomique intégrée pour différents formats de récipients pour un mélange d’échantillons distinct
- Transfert de vibrations main/bras minimal pendant le vortex (certificat disponible) pour un fonctionnement ergonomique (PhysioCare Concept™)
- 5 touches programmables avec paramètres de mélange standard prédéfinis pour une utilisation facile
- Très stable : reste stationnaire même à la vitesse de mélange maximale
- Fonctionnement très silencieux pour un environnement de travail agréable
Spécification
3 000 tr/min | |
40 W | |
0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 1 plaque DWP / 1 plaque PCR | |
50/60 Hz | |
13 cm | |
4,2 kg |
230 V | |
Microtubes, tubes, 1 plaque DWP / 1 plaque PCR | |
Prise EU | |
23 cm | |
17 cm | |
96 x 0,2 ml, 24 x 0,5 ml, 24 x 1,5 ml, 24 x 2,0 ml, 1 plaque DWP / 1 plaque PCR |