Learn More
Eppendorf™ Dispositif de base MixMate™ (sans porte-tubes)
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mélangeur à grande vitesse (jusqu’à 3 000 tr/min) pour un mélange rapide et efficace de petits volumes dans tous les formats de récipients courants jusqu’à 50 ml
- 2Technologie de contrôle DMix (orbite de mélange planaire sans mouvement vertical) pour un mélange contrôlé et des résultats reproductibles en quelques secondes
- Technologie anti-éclaboussure pour des mouvements de mélange contrôlés sans mouillage du couvercle ni contamination croisée
- 5 Porte-tubes différents (0,5 ml, 1,5/2,0 ml, 5/15 ml, 25/50 ml, plaque PCR à 96 puits) pour une grande flexibilité de récipient
- Fonction de vortex ergonomique intégrée pour différents formats de récipients pour un mélange d’échantillons distinct
- Transfert de vibrations main/bras minimal pendant le vortex (certificat disponible) pour un fonctionnement ergonomique (PhysioCare Concept™)
- 5 touches programmables avec paramètres de mélange standard prédéfinis pour une utilisation facile
- Très stable : reste stationnaire même à la vitesse de mélange maximale
- Fonctionnement très silencieux pour un environnement de travail agréable
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 3 000 tr/min |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 40 W |
| Capacité | Microtubes, tubes, 1 plaque DWP / 1 plaque PCR |
| Capacité de tube | 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 1 plaque DWP / 1 plaque PCR |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 23 cm |
| Hauteur (métrique) | 13 cm |
| Largeur (métrique) | 17 cm |
| Afficher plus |