Learn More
behr Labor-Technik™ Mixed-Bed Ion Exchanger Made Of Stainless Steel
Standard cartridge made of V4A stainless steel for general purpose application: To supply laboratory glassware washers, for general laboratory maintenance and for small industrial consumers. For subsequent demineralization of reverse osmosis systems.
1545.00€ - 2580.00€
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10799351
|
behr Labor-Technik™
B00223482 |
500 l/h |
1545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10598092
|
behr Labor-Technik™
B00223483 |
700 l/h |
2580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||