Learn More
behr Labor-Technik™ Échangeur d’ions à lit mixte en acier inoxydable
Code produit. 10598092
Click to view available options
Débit:
500 l/h
700 l/h
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10598092
Marque: behr Labor-Technik™ B00223483
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cartouche standard en acier inoxydable V4A pour une application générale : Fournir des laveuses pour verrerie de laboratoire, pour l’entretien général en laboratoire et pour les consommateurs industriels de petite taille. Pour la déminéralisation ultérieure des systèmes d’osmose inverse.
  • Exploitation optimale de la capacité de l’échangeur d’ions en raison de la distribution d’eau véritablement uniforme dans l’unité
  • Débits jusqu’à 700 l/h
  • Le système unique de buse à jet behrotur™ distribue l’eau brute sur l’ensemble du lit en résine. C’est la garantie d’une capacité d’échange et d’une qualité optimales
  • Peut être connecté directement au réseau d’eau brute et sans réducteur de pression
  • Résistant à la pression alternée
  • Les colliers en caoutchouc dur vulcanisés à la base et au-dessus de l’unité offrent une protection efficace
  • Transport pratique grâce aux poignées intégrées dans la partie supérieure de l’unité
  • La conductance est contrôlée directement sur l’unité (équipement de mesure installé) ou avec un compteur distant
  • Également disponible avec arrêt lorsque la valeur limite est atteinte, et contrôle de limite
  • Spécification
    Profondeur (métrique) 0,8 m
    Fréquence 700 l/h
    Hauteur (métrique) 0,42 m
    Matériau Acier inoxydable
    Type Unité à lit mixte résistant à la pression en alliage spécial V 4A, résistant à la pression permanente à 10 bars, complète avec conductimètre
    Largeur (métrique) 0,8 m
    Débit 700 l/h