Learn More
Schmidlin™ Mistral Evolution Nitrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.
20075.03€ - 23726.82€
Spécification
Profondeur (métrique) | 83.5 cm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 68 cm |
Température ambiante max. de fonctionnement | 35°C |
Largeur (impériale) | 19 in. |
Largeur (métrique) | 48.5 cm |
Code produit | Marque | Débit | Pureté de l’azote | Pression de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Pureté de l’azote | Pression de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17718879
|
Schmidlin™
DB-EVO-10-EU |
10 L/min. | >99.5% | 3 bar |
20075.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17728879
|
Schmidlin™
DB-EVO-25-EU |
25 L/min. | >99% | 8 bar |
23726.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17738879
|
Schmidlin™
DB-EVO-40-EU |
40 L/min. | >97% | 8 bar |
23726.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Increases efficiency and return on investment
- On-demand supply 24/7
- Flow rate at 8 barg (116 psig)
- LC/MS grade purity
- Integrated, low noise, oil-free compressors
- Proprietary carbon molecular sieve technology
- Complete 'plug and play' LC/MS solution
Spécification
83.5 cm | |
35°C | |
48.5 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |
68 cm | |
19 in. | |
Outlet: 6 mm OD Compression or 1/4 in. | |
1800 W |