Learn More
Cytiva Capsule de filtration d’écoulement tangentiel Minimate™ avec membrane Omega™
Les procédés de concentration et de diafiltration (dessalage ou échange de tampon) peuvent être exécutés sur le même système avec une intervention minimale de l’utilisateur.
Marque: Cytiva OA500C12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Traitement efficace
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
PES | |
Non stérile | |
1/boîte |
500 kDa | |
50 cm2 |