Learn More
Cytiva Capsule de filtration d’écoulement tangentiel Minimate™ avec membrane Omega™
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
100 kDa
10 kDa
1 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
500 kDa
50 kDa
5 kDa
70 kDa
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Traitement efficace
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 1 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 50 cm2 |
| Nb par paquet | 1/boîte |