Learn More
Cytiva Capsule de filtration d’écoulement tangentiel Minimate™ avec membrane Omega™
Les procédés de concentration et de diafiltration (dessalage ou échange de tampon) peuvent être exécutés sur le même système avec une intervention minimale de l’utilisateur.
Brand: Cytiva OA050C12
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Traitement efficace
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Specifications
PES | |
Non stérile | |
1/boîte |
50 kDa | |
50 cm2 |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction