Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™, bouchon bleu clair, coagulation avec citrate de sodium 9NC 3,2 %, stérile
Contient une solution tamponnée de citrate de sodium pour faciliter l’examen des paramètres de coagulation.
Marque: Greiner Bio-One 450538
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Contains a buffered sodium citrate solution to aid in examination of coagulation parameters.
- Ce tube de citrate de sodium à bouchon bleu clair, ou tube de coagulation, est utilisé pour l’examen des paramètres de coagulation.
- Les tubes de coagulation contiennent une solution tamponnée de citrate de sodium.
Spécification
9NC Citrate de sodium 3,2 % | |
0,5 ml | |
Bleu clair |
Stérile | |
Oui | |
500/Pk. |