Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™, bouchon bleu clair, coagulation avec citrate de sodium 9NC 3,2 %, stérile
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,0 mL
Conditionnement:
500 pièces
Description
Contient une solution tampon de citrate de sodium pour faciliter l’examen des paramètres de coagulation.
- Ce tube de citrate de sodium à bouchon bleu clair, ou tube de coagulation, est utilisé pour l’examen des paramètres de coagulation.
- Les tubes de coagulation contiennent une solution tamponnée de citrate de sodium.
Spécification
Spécification
| Additif | 9NC Citrate de sodium 3,2 % |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| Bouchon inclus | Oui |
| Couleur de bouchon | Bleu clair |
| Quantité | 500/Pk. |