Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™. Bouchon lavande, K3E K3EDTA, non stérile
La paroi interne est recouverte d’un anticoagulant qui lie les ions calcium et interrompt la coagulation.
220.00€ - 2055.00€
Spécification
Additif | K3 E K3 EDTA |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Bouchon inclus | Oui |
Couleur de bouchon | Lavande |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15644549
|
Greiner Bio-One
450530 |
0,25 /0,5 ml | N/A | ||||||
15748169
|
Greiner Bio-One
450530 |
0,25 /0,5 ml |
2055.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15830146
|
Greiner Bio-One
450530 |
0,25 /0,5 ml |
749.00€
2000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15758169
|
Greiner Bio-One
450531 |
1 ml |
1505.00€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- La paroi interne est enduite de K3E K3EDTA séché par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant pour lier les ions calcium et interrompre la cascade de coagulation.
- Utilisé pour l’hématologie.
- Disponible en différentes quantités.
Spécification
K3 E K3 EDTA | |
Non stérile | |
Oui | |
Lavande |