Learn More
Greiner Bio-One Tube MiniCollect™. Bouchon lavande, K3E K3EDTA, non stérile
La paroi interne est recouverte d’un anticoagulant qui lie les ions calcium et interrompt la coagulation.
Marque: Greiner Bio-One 450530
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La paroi interne est enduite de K3E K3EDTA séché par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant pour lier les ions calcium et interrompre la cascade de coagulation.
- Utilisé pour l’hématologie.
- Disponible en différentes quantités.
Spécification
K3 E K3 EDTA | |
0,25 /0,5 ml | |
Lavande |
Non stérile | |