Learn More
Edmund Buhler Agitateur sur batterie KM 2 Akku
Agitateur sur batterie 2 Akku puissant, robuste et fiable, idéal pour différentes tâches grâce à sa batterie hors réseau avec un temps de fonctionnement de 40 heures.
Marque:  Edmund Buhler 6135 000
Code produit. 10439971
Description
Description
  • L’agitateur sur batterie KM2 Akku avec mouvement orbital peut être utilisé pour diverses tâches grâce à sa batterie hors réseau avec un temps de fonctionnement de min
  • 40 heures
  • La plateforme d’agitation de 200 x 295 mm peut être chargée avec un poids de 2 kg max.
  • La course de l’agitateur de laboratoire KM2 Akku est de 20 mm et la vitesse d’agitation est comprise entre 5 et 220 tr/min.
Spécification
Spécification
8 mm
30 à 420 tr/min
5°C à 40°C
Agitateur miniature
410 mm
220 mm
KM 2 Akku
Pour une utilisation dans des réfrigérateurs/incubateurs
Plateforme de base et tapis en caoutchouc, avec chargeur de batterie/unité d’alimentation
2 kg
100/240 V, 50/60 Hz
20 flacons Erlenmeyer de 10 ml, 12 flacons Erlenmeyer de 50 ml
50/60 Hz
130 mm
9,5 kg
Numérique
∼ 85%
Fonctionnement en continu, minuteur supplémentaire sur le modèle sur secteur 120 min
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Edmund Buhler Agitateur sur batterie KM 2 Akku > Plage de vitesses : 30 à 420 tr/min