Learn More
Axygen™ Système de mini-tubes
Système pour tubes en PP pour le stockage des bibliothèques de composés
Marque:  Axygen™ MTS-11-C-R
Code produit. 12736829
  • 391.04€ / 4800 pièces
Expédition estimée: 12-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les systèmes de mini-tubes Axygen™ sont disponibles dans un mini-tube simple de 0,65 ml ou un mini-tube simple de 1,1 ml. Ils sont également disponibles sous la forme de bandelettes de 8 ou 12 bouchons. Les racks pour systèmes de mini-tubes sont compatibles avec Beckman Coulter, Tecan et d’autres stations de travail automatisées.
  • Le rack est doté d’un couvercle unidirectionnel et d’une grille alphanumérique
  • Les anneaux de condensation moulés sur le couvercle minimisent la contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Transparent
Rack
Beckman, Tecan, Zymark
960/Bte
Non stérile
Microtube
1,1 mL
Polypropylène
Assure l’identification positive des échantillons
Grille alphanumérique, couvercle non réversible
96/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Cylindrique
Nom du produit
Axygen™ Système de mini-tubes > En rack ; 1,1 ml ; non stérile