Learn More
Axygen™ Système de mini-tubes
Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,65 mL
1,1 mL
Bandelette de 12 bouchons
Bandelette de 8 bouchons
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
120 barrettes/sachet, 5 sachets/boîte
120 barrettes/sachet ; 5 sachets/boîte
12 barrettes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
80 barrettes/sachet, 5 sachets/boîte
80 barrettes/sachet ; 5 sachets/boîte
8 barrettes/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
96/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
960 tubes/sachet, 5 sachets/boîte
Conditionnement:
120 pièces
400 pièces
4800 pièces
600 pièces
80 pièces
960 pièces
Description
Les systèmes de mini-tubes Axygen™ sont disponibles dans un mini-tube simple de 0,65 ml ou un mini-tube simple de 1,1 ml. Ils sont également disponibles sous la forme de bandelettes de 8 ou 12 bouchons. Les racks pour systèmes de mini-tubes sont compatibles avec Beckman Coulter, Tecan et d’autres stations de travail automatisées.
- Le rack est doté d’un couvercle unidirectionnel et d’une grille alphanumérique
- Les anneaux de condensation moulés sur le couvercle minimisent la contamination croisée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | Bandelette de 8 bouchons |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Format | Strip |
| À utiliser avec (application) | Assure l’identification positive des échantillons |
| Nb par paquet | 120/Bte |
| Conditionnement | 120 barrettes/sachet, 5 sachets/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Bande |