Learn More
Axygen™ Système de mini-tubes Axygen™
Système pour tubes en PP pour le stockage des bibliothèques de composés
Marque:  Axygen™ MTS-11-C-R
Code produit. 12559207
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les systèmes de mini-tubes Axygen™ sont disponibles dans un mini-tube simple de 0,65 ml ou un mini-tube simple de 1,1 ml. Ils sont également disponibles sous la forme de bandelettes de 8 ou 12 bouchons. Les racks pour systèmes de mini-tubes sont compatibles avec Beckman Coulter, Tecan et d’autres stations de travail automatisées.
  • Le rack est doté d’un couvercle unidirectionnel et d’une grille alphanumérique
  • Les anneaux de condensation moulés sur le couvercle minimisent la contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Microtube
1,1 mL
PP
Beckman, Tecan, Zymark
960/Bte
Non stérile
Autoclavables
Transparent
Assure l’identification positive des échantillons
Grille alphanumérique, couvercle non réversible
96/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte
Cylindrique