Learn More
Axygen™ Système de mini-tubes
Système pour tubes en PP pour le stockage des bibliothèques de composés
Marque: Axygen™ MTS-06-C-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les systèmes de mini-tubes Axygen™ sont disponibles dans un mini-tube simple de 0,65 ml ou un mini-tube simple de 1,1 ml. Ils sont également disponibles sous la forme de bandelettes de 8 ou 12 bouchons. Les racks pour systèmes de mini-tubes sont compatibles avec Beckman Coulter, Tecan et d’autres stations de travail automatisées.
- Le rack est doté d’un couvercle unidirectionnel et d’une grille alphanumérique
- Les anneaux de condensation moulés sur le couvercle minimisent la contamination croisée
Spécification
Autoclavable | |
Transparent | |
Rack | |
Grille alphanumérique, couvercle non réversible | |
96/rack, 10 racks/sachet, 5 sachets/boîte | |
Rond |
0,65 mL | |
Polypropylène | |
Assure l’identification positive des échantillons | |
960/Bte | |
Stérile |