Learn More
Axygen™ Système de mini-tubes Axygen™
Système pour tubes en PP pour le stockage des bibliothèques de composés
Marque: Axygen™ MTS-06-C-R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les systèmes de mini-tubes Axygen™ sont disponibles dans un mini-tube simple de 0,65 ml ou un mini-tube simple de 1,1 ml. Ils sont également disponibles sous la forme de bandelettes de 8 ou 12 bouchons. Les racks pour systèmes de mini-tubes sont compatibles avec Beckman Coulter, Tecan et d’autres stations de travail automatisées.
- Le rack est doté d’un couvercle unidirectionnel et d’une grille alphanumérique
- Les anneaux de condensation moulés sur le couvercle minimisent la contamination croisée
Spécification
Autoclavables | |
Transparent | |
Garantit une identification positive des échantillons | |
Grille alphanumérique, couvercle unidirectionnel | |
96/portoir, 10 portoirs/paquet, 5 sachets/boîte | |
Rond |
0,65 mL | |
PP | |
Beckman, Tecan, Zymark | |
960 / boîte | |
Non stérile |