Learn More
Buerkle™ Kit d’échantillonnage environnemental MiniSampler
Choisissez entre le modèle en PE pour l’échantillonnage général ou le modèle en PTFE pour un échantillonnage ultra-pur. Les kits d’échantillonnage environnemental MiniSampler Buerkle™ sont parfaits pour l’échantillonnage à partir de barils, de boîtes, de réservoirs et d’autres unités de stockage d’importants volumes de liquides.
279.00€ - 485.00€
Spécification
Type de produit | Mini-échantillonneur |
---|---|
Description | Hauteur d’aspiration maximale : 5 m |
Alert:
Non conçu pour les acides agressifs. Les vapeurs peuvent détruire la pompe.
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Comprend | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10268460
|
Buerkle™
5305-0100 |
Échantillonnage général | Pompe à vide, 10 flacons en PE 100 ml, tuyau d’aspiration en PE 10 m (6 x 8 mm), 1 coupe-tuyau, 1 contrepoids en acier inox constitué de 20 joints d’étanchéité pour flacons Seal-it V2A (1.4301) | Mini-échantillonneur |
279.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10680543
|
Buerkle™
5305-0110 |
Échantillonnage ultrapur | Pompe à vide, 1 flacon d’échantillon en PFA 180 ml, tuyau d’aspiration en PE 5 m (6 x 8 mm), 1 coupe-tuyau, 1 contrepoids en acier inox constitué de 20 joints d’étanchéité pour flacons Seal-it V2A (AISI 304) | Mini-échantillonneur |
485.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Le liquide échantillon entre uniquement en contact avec le tuyau d’aspiration et le flacon d’échantillon d’origine, ce qui réduit les risques de contamination croisée
- Les flacons sont scellés immédiatement après le prélèvement de l’échantillon
- Le tuyau d’aspiration jetable peut être rapidement remplacé, permettant ainsi de s'assurer que les échantillons ne sont pas contaminés
- Si nécessaire, un nouveau tuyau peut être utilisé pour chaque échantillon
- Le tuyau de 8 mm peut atteindre des zones d’échantillonnage étroites et apparemment inaccessibles
- Convient également aux huiles visqueuses
- Fourni avec un boîtier de transport pratique
Spécification
Mini-échantillonneur | |
Hauteur d’aspiration maximale : 5 m |