Learn More
Buerkle™ Kit d’échantillonnage environnemental MiniSampler
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Échantillonnage général
Échantillonnage ultrapur
Matériau:
PTFE
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le liquide échantillon entre uniquement en contact avec le tuyau d’aspiration et le flacon d’échantillon d’origine, ce qui réduit les risques de contamination croisée
- Les flacons sont scellés immédiatement après le prélèvement de l’échantillon
- Le tuyau d’aspiration jetable peut être rapidement remplacé, permettant ainsi de s'assurer que les échantillons ne sont pas contaminés
- Si nécessaire, un nouveau tuyau peut être utilisé pour chaque échantillon
- Le tuyau de 8 mm peut atteindre des zones d’échantillonnage étroites et apparemment inaccessibles
- Convient également aux huiles visqueuses
- Fourni avec un boîtier de transport pratique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mini-échantillonneur |
| Matériau | Polyéthylène |
| Description | Hauteur d’aspiration maximale : 5 m |
| Comprend | Pompe à vide, 10 flacons en PE 100 ml, tuyau d’aspiration en PE 10 m (6 x 8 mm), 1 coupe-tuyau, 1 contrepoids en acier inox constitué de 20 joints d’étanchéité pour flacons Seal-it V2A (1.4301) |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage général |