Learn More
Thermo Scientific™ Analyseurs de contamination et de radiation Mini 900
Le mini-analyseur Thermo Scientific™ est un compteur de radiation portable ou sur paillasse qui s'utilise avec toute une variété de sondes différentes.
4505.00€
Spécification
Certifications/Conformité | L’analyseur est conforme aux exigences de la publication 325 de la Commission technique internationale |
---|---|
Dimensions (L x l x H) | 7 x 4,5 x 6,5 po (180 x 110 x 165 mm) |
Type de batterie | 6 piles type AA, alcalines (IEC LR6) ou rechargeables (IEC KR 15/51) |
Type de produit | Moniteur de contamination et de rayonnement |
Hauteur (impériale) | 6,5 in |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11970737
|
Thermo Scientific™
MFG004 |
Type 900EP15, tube GM à fenêtre terminale en mica mince | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Le mini-analyseur Thermo Scientific™ est un compteur de radiation portable ou sur paillasse qui s'utilise avec toute une variété de sondes différentes.
Ces conceptions sont particulièrement attractives pour les applications liées à l'hygiène industrielle ; radiamètre bien établi, fiable, pratique et peu coûteux.
- Grand compteur à échelle logarithmique ; l'échelle ouverte à l'extrémité inférieure montre les niveaux de fond tout en affichant les niveaux élevés sans commutation Le haut-parleur fournit une estimation audible de l'intensité du rayonnement L'alarme peut être réglée pour se déclencher à tout niveau de l'échelle Fonction sur piles ou sur secteur à l'aide d'une alimentation séparé ; chargeur constant interne pour les piles rechargeables inclus
- Boîtier alu léger Manuel complet contenant les tableaux, les courbes de réponse aux rayonnements et autres informations utiles
- Plusieurs configurations disponibles
- Alimentation sur piles ou sur secteur
- Très abordable
- Boîtier alu léger et durable
- Équipé au choix d'une sonde GM ou à scintillation, d'un compteur à échelle logarithmique et d'un câble extensible
- Le Mini 900E et le Mini 900EP15 sont disponibles dans deux échelles : comptages par seconde ou comptages par minute
- Surveillance des débits de dose de haut niveau Échelle de l'analyseur comprise entre 0,5 et 5 000 μSv h-1 (0,05 et 500 mR/h). Tube GM compensé pour donner une réponse utile de 45 keV à 1,5 MeV et au-delà
- Déconseillé pour surveiller les rayons X d'appareils fonctionnant à moins de 75 kVp
- Surveillance des débits de dose ambiants faibles Performance ultra-sensible
- Échelle comprise entre 0,05 et 75 μSv h-1 (0,005 et 7,5 mR/h)
- Gamme d'énergie utile : 55 keV à 1,5 MeV et au-delà
- Inadapté à la surveillance des rayons X
- Utilise un tube GM partiellement compensé pour obtenir une réponse énergétique basse étendue
- Échelle comprise entre 0,05 et 1 000 μSvh-1 (0,05 et 100 mR/h)
- Gamme d'énergie utile : 30 keV à 1,5 MeV, mais réponse maintenue jusqu'à 17 keV minimum
- Destiné aux mesures du rayonnement X d'appareils fonctionnant à 45 kVp
- Échelle de 0,5 à 2 000 comptages par seconde
- Utilise un tube GM à fenêtre terminale sans compensation d'énergie
- Sensible au rayonnement jusqu'à 10 keV Utile pour localiser une fuite de rayons X de toute une variété de systèmes, y compris un équipement à haute tension
- Non prévu pour la mesure, mais comme appareil de contrôle relatif
- Recherche
- Hôpitaux
- Laboratoires industriels
- Laboratoires universitaires
Spécification
L’analyseur est conforme aux exigences de la publication 325 de la Commission technique internationale | |
6 piles type AA, alcalines (IEC LR6) ou rechargeables (IEC KR 15/51) | |
6,5 in | |
Tube GM halogène | |
1 kg | |
Alimentation du tube : 300 à 700 V ; alimentation principale : 12 à 18 V | |
300 h.s à 4 h.s/jour | |
180 mm |
7 x 4,5 x 6,5 po (180 x 110 x 165 mm) | |
Moniteur de contamination et de rayonnement | |
7 po | |
11 cm | |
Recherche, hôpitaux, laboratoires industriels, laboratoires universitaires | |
4,5 in | |
2,2 lb | |
16,5 cm |