Learn More
Huile minérale, haute pureté, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15484929
Huile minérale, haute pureté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15484929
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 15484929
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J62592.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Adapté pour des applications de PCR
White Mineral Oils find use in a wide variety of industries and applications including personal care products, cosmetics, pharmaceuticals, food processing and plastics. It can be used as a plasticizer, catalyst carrier and pigment dispersant. Mineral oils are used in several mechanical and industrial capacities as thermal fluid or non-conductive coolants in electric components because they do not conduct electricity but do displace air and water. It is used in medicinal or cosmetic applications or food processing and fulfils stringent purity requirements of different pharmacopoeias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les huiles minérales blanches trouvent une utilisation dans une grande variété d’industries et d’applications, notamment les produits de soins personnels, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, la transformation des aliments et les plastiques. Il peut être utilisé comme plastifiant, support catalyseur et dispersant de pigment. Les huiles minérales sont utilisées dans plusieurs capacités mécaniques et industrielles comme les fluides thermiques, ou les liquides de refroidissement non conducteurs dans les composants électriques, car elles ne conduisent pas l’électricité mais chassent l’air et l’eau. Elles sont utilisées dans les applications médicinales, cosmétiques ou dans la transformation des aliments, et répondent aux exigences strictes en matière de pureté de différentes pharmacopées.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther. Soluble dans le chloroforme, l’alcool de pétrole, la ligroïne, le carbondisulfure, le glycérol, l’huile.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8042-47-5
Formule moléculaire C16H10N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 452.363
Numéro MDL MFCD00131611
Clé InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonyme acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange gAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9566064
Nom IUPAC Disodium ; (8Z)-7-oxo-8-(phénylhydrazinylidène)naphtalène-1,3-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mineral oil
Couleur Incolore
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de qualité de la pureté High purity
Odeur Odorless
Quantité 500 mL
Informations sur la solubilité It is insoluble in water. Soluble in ether. Soluble in chloroform,petroleum spirit,ligroin,carbondisulfide,glycerol,oil .
Forme physique Liquide huileux
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP12L036 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
Numéro de lotP12L034 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
Numéro de lotP12L035 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
Numéro de lotZ13K004 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/01/2025 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
Numéro de lotZ13K003 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog NumberJ62592.AE,J62592.AP
Nom du produit
Huile minérale, haute pureté, Thermo Scientific Chemicals >