Learn More
Merck Plaques de culture cellulaire à 24 puits Millicell™
Offrent une surface de membrane deux fois supérieure à celle des plaques à 24 puits standard
Marque: Merck PSST010R1
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
L’assemblage breveté est conçu pour favoriser l’adhérence, la croissance et la différenciation cellulaires pour une grande variété d’applications et est compatible avec une utilisation manuelle ou avec des systèmes d’ensemencement, d’alimentation et de lavage de cellules automatisés.
- Les ports d’accès basolatéraux dans chaque puits permettent d’ajouter des milieux de culture sans démonter la plaque de culture cellulaire et le plateau récepteur
- L’aide apicale protège la monocouche cellulaire pendant l’alimentation manuelle
- Les pieds sur la plaque de filtration se relèvent et protègent la monocouche cellulaire en cas de retrait du plateau de chargement
- La membrane traitée pour culture tissulaire favorise l’adhérence cellulaire
- Les bords de puits relevés améliorent l’étanchéité du film
- Marquage en grands caractères pour un plus grand confort de l’utilisateur
Spécification
Avec couvercle | |
Polystyrène | |
Insert pour culture cellulaire | |
Fixation, croissance et différenciation des cellules pour de nombreuses applications cellulaires. | |
3μm | |
PCF | |
8,48 cm |
0,7 cm2 | |
Stérile | |
24 | |
Plaque de culture cellulaire 4 puits, simple puits, plateau d'alimentation, plateau récepteur 24 puits et couvercle | |
Pièce | |
128 mm | |
26,2 mm |