Learn More
Merck Plaques de culture cellulaire à 24 puits Millicell™
Offrent une surface de membrane deux fois supérieure à celle des plaques à 24 puits standard
271.00€ - 1120.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène |
---|---|
Nombre de puits | 24 |
Longueur (métrique) | 128 mm |
Hauteur (métrique) | 26,2 mm |
Code produit | Marque | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10174263
|
Merck
PSET010R5 |
PCF | 8μm |
1120.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11702505
|
Merck
PSHT010R1 |
PCF | 0,4 μm |
279.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10479173
|
Merck
PSMT010R5 |
PCF | 5μm |
1120.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11712505
|
Merck
PSRP010R1 |
PET | 1μm |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10193833
|
Merck
PSST010R1 |
PCF | 3μm |
271.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L’assemblage breveté est conçu pour favoriser l’adhérence, la croissance et la différenciation cellulaires pour une grande variété d’applications et est compatible avec une utilisation manuelle ou avec des systèmes d’ensemencement, d’alimentation et de lavage de cellules automatisés.
- Les ports d’accès basolatéraux dans chaque puits permettent d’ajouter des milieux de culture sans démonter la plaque de culture cellulaire et le plateau récepteur
- L’aide apicale protège la monocouche cellulaire pendant l’alimentation manuelle
- Les pieds sur la plaque de filtration se relèvent et protègent la monocouche cellulaire en cas de retrait du plateau de chargement
- La membrane traitée pour culture tissulaire favorise l’adhérence cellulaire
- Les bords de puits relevés améliorent l’étanchéité du film
- Marquage en grands caractères pour un plus grand confort de l’utilisateur
Spécification
Polystyrène | |
24 | |
128 mm | |
26,2 mm |