Learn More
IKA™ Microstar 7.5 Control
GREENER_CHOICE
L’agitateur vertical High-tech est doté d’une conception compacte, ce qui le rend idéal pour les applications spéciales.
Marque:  IKA™ 0025001984
1270.30 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16238611
  • 1440.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Affichage en verre trempé clos à réponse rapide pour une visibilité maximale et une résistance chimique
  • Les capteurs de vibrations de pointe détectent les écarts par rapport aux seuils autorisés et arrêtent automatiquement le processus
  • Affichage clair pour disposer de toutes les informations essentielles en un coup d’œil
  • Minuteur / compteur intégré pour le contrôle des réactions cinétiques sensibles et des rappels
  • Viscosité jusqu’à 4000 mPas et volume jusqu’à 5 L
  • Vitesse réglable en continu entre 30 et 2000 tr/min.
  • Interface USB, par exemple pour documenter les paramètres à l’aide de labworldsoft™ ou pour installer les mises à jour du micrologiciel
  • Manipulation simple et intuitive ; surface tactile pour une durée de vie prolongée
  • Relevé de température sur l’affichage
  • Boîtier résistant aux produits chimiques
  • Fonction de verrouillage des touches
  • Régulateur de vitesse contrôlé par microprocesseur pour une vitesse de rotation constante, même avec des changements de viscosité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 000 tr/min
LCD
32 W
-10°C à +350°C
4 000 mPas max.
5 L
100/240 V
0,5 à 8 mm
7,5 Ncm
Nom du produit
IKA™ Microstar 7.5 Control > Capacité :5 L