Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Omega
Les dispositifs centrifuges Microsep Advance avec membrane Omega concentrent rapidement jusqu’à 5 ml d’échantillons biologiques.
Marque:  Cytiva (formerly Pall Lab) MCP003C46
679.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21930" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17194741
  • 715.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gris
PES
Non stérile
0,5 à 5 mL (échantillon)
EFA :3,3 cm2
3 kDa
100/boîte