Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Omega
Code produit. p-7089755
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
3 kDa
Comprend:
100/boîte
24/boîte
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
Code produit. 17164741
Marque: Cytiva MCP001C41
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les dispositifs centrifuges Microsep Advance avec membrane Omega concentrent rapidement jusqu’à 5 ml d’échantillons biologiques.
  • Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Description EFA :3,3 cm2
Matériau (membrane) PES
MWCO 1 kDa
Stérilité Non stérile
Comprend 24/boîte
Volume (métrique) 0,5 à 5 mL (échantillon)