Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Omega
Les dispositifs centrifuges Microsep Advance avec membrane Omega concentrent rapidement jusqu’à 5 ml d’échantillons biologiques.
Marque: Cytiva MCP100C41
271.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24320" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
- Pour les applications de recherche uniquement
Spécification
Transparent | |
PES | |
Non stérile | |
0,5 à 5 mL (échantillon) |
EFA :3,3 cm2 | |
100 kDa | |
24/boîte |