Learn More
Carl Zeiss™ Micromètres objet pour microscope Carl Zeiss™
Micromètre-objet finement gradué pour l’étalonnage des systèmes optiques avec des motifs de réticule pour oculaire. Le micromètre objet pour microscope Carl Zeiss™ comprend des intervalles de 1 mm et 1/100e de mm.
430.36€ - 583.00€
Spécification
Type | Micromètre pour platine |
---|---|
Comprend | Micromètre pour platine, 5 lignes avec intervalles de 1 mm dans la direction des Y |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11884953
|
Carl Zeiss™
474026-0000-000 |
Microscope à lumière transmise, réticule oculaire |
583.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11866422
|
Carl Zeiss™
474027-0000-000 |
Microscope à lumière réfléchie, réticule oculaire |
430.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pour l’étalonnage des systèmes optiques avec motifs de réticule pour oculaire
- 5 lignes avec intervalles de 1 mm dans l’axe y
- 100 lignes avec intervalles de 1/100e de mm dans l’axe y
Spécification
Micromètre pour platine | |
Micromètre pour platine, 5 lignes avec intervalles de 1 mm dans la direction des Y |