Learn More
Carl Zeiss™ Micromètres objet pour microscope Carl Zeiss™
Micromètre-objet finement gradué pour l’étalonnage des systèmes optiques avec des motifs de réticule pour oculaire. Le micromètre objet pour microscope Carl Zeiss™ comprend des intervalles de 1 mm et 1/100e de mm.
Marque: Carl Zeiss™ 474026-0000-000
Includes: 5 lignes avec intervalles de 1 mm dans la direction des Y, 100 lignes avec intervalles de 1/100 mm dans la direction des Y
Description
- Pour l’étalonnage des systèmes optiques avec motifs de réticule pour oculaire
- 5 lignes avec intervalles de 1 mm dans l’axe y
- 100 lignes avec intervalles de 1/100e de mm dans l’axe y
Spécification
Micromètre pour platine | |
Microscope à lumière transmise, réticule oculaire | |
Micromètre pour platine, 5 lignes avec intervalles de 1 mm dans la direction des Y |