Learn More
Epredia™ Lames de microscope, à encoche, 1 mm
Les lames Premium sont fabriquées par un processus de nettoyage exclusif unique destiné à fournir des résultats homogènes et une interprétation facile. Ce processus permet d’utiliser ces lames dans les applications d’histologie et de microbiologie de routine ; et de manière plus spécifique pour les frottis sanguins.
2.61€ - 782.00€
Spécification
Matériau | Verre sodocalcique |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 1mm |
Revêtement | Sans revêtement |
Surface d’écriture | Non |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15326395
|
Epredia™
AAAC0500075002ES0MNZ#0#G# |
75 x 50 mm | Par boîtes en carton de 100 pièces | N/A | N/A | N/A | |||||
12342108
|
Epredia™
AA00000102E01FST20 |
76 x 26 mm | 50 pièces par boîte | N/A | N/A | N/A | |||||
16311906
|
Epredia™
AAAC0300045003EB0MNZ#0#G# |
45 x 30 mm | 100 pièces en papier | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
- Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
- Scintillement verdâtre réduit
- Transparence optimale et parfaite garantie
- Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
Verre sodocalcique | |
1mm | |
Sans revêtement | |
Non |