Learn More
Epredia™ Lames de microscope, à encoche, 1 mm
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
45 x 30 mm
75 x 50 mm
76 x 26 mm
Quantité:
100 pièces en papier
50 pièces par boîte
Par boîtes en carton de 100 pièces
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
Description
- Fabriquées en verre sodocalcique suisse extra blanc
- Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
- Scintillement verdâtre réduit
- Transparence optimale et parfaite garantie
- Propres, plates et adaptées à une utilisation immédiate
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 75mm |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Épaisseur (métrique) | 1mm |
| Revêtement | Sans revêtement |
| Quantité | Par boîtes en carton de 100 pièces |
| Surface d’écriture | Non |
| Dimensions (L x l) | 75 x 50 mm |