Learn More
Motic™ Anneau de phase pour AE2000
Augmente le contraste de l’image. L’anneau de phase Motic™ pour AE2000 élimine la différence de phase entre le fond et les rayons de lumière diffusée.
38.95€ - 65.60€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11722358
|
Motic™
1101000201641 |
Objectif Ph 4X |
40.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11732358
|
Motic™
1101000201651 |
Objectifs Ph 10X, Ph 20X et Ph 40X |
38.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11840153
|
Motic™
1101001100391 |
65.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Pour microscopes inversés binoculaires AE2000
- Utilisez l’anneau de phase Ph0 (4X) pour travailler en contraste de phase avec l’objectif 4X
- Utilisez l’anneau de phase Ph1 (10X, 20X, 40X) pour travailler en contraste de phase avec les objectifs Ph10X, Ph20X, Ph40X
Spécification
1 de chaque |