Learn More
Motic™ Anneau de phase pour AE2000
Augmente le contraste de l’image. L’anneau de phase Motic™ pour AE2000 élimine la différence de phase entre le fond et les rayons de lumière diffusée.
Marque: Motic™ 1101000201651
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour microscopes inversés binoculaires AE2000
- Utilisez l’anneau de phase Ph0 (4X) pour travailler en contraste de phase avec l’objectif 4X
- Utilisez l’anneau de phase Ph1 (10X, 20X, 40X) pour travailler en contraste de phase avec les objectifs Ph10X, Ph20X, Ph40X
Spécification
Anneau de phase | |
Microscopie par contraste de phase | |
Objectifs Ph 10X, Ph 20X et Ph 40X | |
1 de chaque |