Learn More
Buerkle™ Tête de micro-échantillonneur V4A
La tête de micro-échantillonneur Buerkle™ V4A est interchangeable avec différents embouts et volumes.
Marque:  Buerkle™ 5307-0102
89.82 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Code produit. 10721961
  • 96.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2024
Description
  • Interchangeable
  • Permet l’utilisation d’embouts avec différents volumes
  • Acier inoxydable (AISI 316L)
Spécification
Spécification
Têtes
Autoclavable
0,2 mL
Tube MicroSampler de 12 mm de diamètre
Acier inoxydable (V4A)
Tête pour MicroSampler
Pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre