Learn More
Buerkle™ Tête de micro-échantillonneur V4A
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,2 mL
0,5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
À utiliser avec (équipement):
Tube MicroSampler de 12 mm de diamètre
Tube MicroSampler de 25 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Interchangeable
- Permet l’utilisation d’embouts avec différents volumes
- Acier inoxydable (AISI 316L)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Têtes |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Tête pour MicroSampler |
| Capacité (métrique) | 0,2 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre |
| À utiliser avec (équipement) | Tube MicroSampler de 12 mm de diamètre |