Learn More
Buerkle™ Tête de micro-échantillonneur V4A
La tête de micro-échantillonneur Buerkle™ V4A est interchangeable avec différents embouts et volumes.
Marque: Buerkle™ 5307-0105
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Interchangeable
- Permet l’utilisation d’embouts avec différents volumes
- Acier inoxydable (AISI 316L)
Spécification
Têtes | |
Autoclavable | |
0,5 mL | |
Tube MicroSampler de 12 mm de diamètre |
Acier inoxydable (V4A) | |
Tête pour MicroSampler | |
Pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre |