Learn More
Buerkle™ Tête de micro-échantillonneur V4A
La tête de micro-échantillonneur Buerkle™ V4A est interchangeable avec différents embouts et volumes.
Marque: Buerkle™ 5307-0205
122.67 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.32700kg
Beschreibung
- Interchangeable
- Permet l’utilisation d’embouts avec différents volumes
- Acier inoxydable (AISI 316L)
Spezifikation
Têtes | |
Autoclavable | |
5 mL | |
Tube MicroSampler de 25 mm de diamètre |
Acier inoxydable (V4A) | |
Tête pour MicroSampler | |
Pour l’échantillonnage de petites quantités de poudre |