Learn More
Micronova™ Serpillère à franges pour salle blanche SlimLine™ : Adaptateurs
Une sélection d’adaptateurs de serpillères pour salles blanches à tête plate dotées d’un joint pivotant à 360° unique qui peut être verrouillé à 180°, pour une facilité et un contrôle ultimes du nettoyage des surfaces planes. Structure en acier inox électropoli ou en polypropylène.
Marque: Micronova™ QDSL-09
Requires : Housses et manche en acier inox standard ou extensible (vendus séparément).
Description
Pour le nettoyage des sols et des murs
Les adaptateurs de serpillières pour salles blanches Micronova SlimLine™ sont dotés d’un joint pivotant à 360° unique qui permet de glisser facilement pour nettoyer les surfaces planes et peuvent être verrouillés à 180° pour un nettoyage plus contrôlé des murs et dans les hottes et les chambres. Les adaptateurs sont disponibles avec une extrémité filetée de type ACME pour poignées en plastique ou un accessoire à déconnexion rapide pour poignées en acier inox.
- Adaptateurs pour serpillières à tête plate avec joints pivotants à 360°
- Le joint peut se verrouiller à 180° pour un meilleur contrôle
- Disponibles avec des structures en acier inox 304 électropoli ou en polypropylène
- Pour une utilisation avec les housses SlimLine, PadMop, SnapMop et PocketMop
- Les adaptateurs se placent dans les systèmes de godets SlimLine et SlimT
- QDSL - structure en acier inox à utiliser avec les poignées en acier inox SSU
- QPSL - structure en polypropylène à utiliser avec les poignées en plastique STA
- QSSL - structure en acier inoxydable à utiliser avec les poignées STA ou ALUMEH
- Longueurs de 9 à 18 pouces disponibles
- Autoclavables
Spécification
4 x 9 in. (10 x 22.86 cm) | |
White | |
Gris | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
3 in. | |
4 in | |
Non | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Nettoyage et désinfection des sols et des murs de salles blanches et d’environnements contrôlés | |
No |
Adaptateur | |
360 Swivel | |
9 in | |
22,9 cm | |
7.62 cm | |
10,2 cm | |
Produits chimiques | |
1/boîte | |
Serpillère à franges pour salle blanche SlimLine | |
Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified Facility | |
Pivot en acier inox (304), électropoli, polycétone, joint pivotant en polycétone |