Learn More
Micronova™ Nettoyant pour sols NovaClean™
GREENER_CHOICE
Détergent concentré et polyvalent pour salle blanche conçu pour une utilisation entre les applications de désinfectants et pour l’élimination des résidus. Exempt d’ions mobiles, cette formule est efficace sur la plupart des surfaces, y compris pour les revêtements de sol conducteurs et les applications de semi-conducteurs.
Marque:  Micronova™ NC1-5G
Code produit. 11972475
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le nettoyant pour sol micronova NovaClean™ est un détergent tout usage pour salle blanche avec une filtration fine et une pureté qui sont idéales pour les industries pharmaceutique et biotechnologique. NovaClean AFX (NC10-G) est une formulation sans amines, particulièrement adaptée aux applications de semi-conducteurs.
  • Détergent concentré pour salle blanche
  • Efficace sur la plupart des surfaces, y compris les applications conductrices de semi-conducteurs
  • Idéal pour les applications biotechnologiques et pharmaceutiques
  • Ne génère pas de charge statique et n’affecte pas l’efficacité des revêtements de sol conducteurs
  • Fournit 60 à 128 gallons de solution de nettoyage par récipient de 1 gallon
  • Sans ions mobiles
  • Filtré à 0,1 micron
  • Faible teneur en ions ; faible teneur en sodium et en potassium
  • Faibles niveaux de résidus non volatils
  • Biodégradable
  • Rinçage facile
Spécification
Spécification
Nettoyant pour sol
Non stériles
Surfactant à faible teneur en ions filtré à 0,1 μm
Détergent filtré pour salles blanches à usage général, rinçage à l’eau
5 gal.
NovaClean™
Transparent
Conserver à température ambiante. Éviter une exposition directe à la lumière du soleil.
Serpillères et seaux ou lingettes et éponge
18,9 L