Learn More
Micronova™ Nettoyant pour sols NovaClean™
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Volume (impérial):
1 pte
1 gal.
5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
15.14L
18.90L
8 pièces
Description
Le nettoyant pour sol micronova NovaClean™ est un détergent tout usage pour salle blanche avec une filtration fine et une pureté qui sont idéales pour les industries pharmaceutique et biotechnologique. NovaClean AFX (NC10-G) est une formulation sans amines, particulièrement adaptée aux applications de semi-conducteurs.
- Détergent concentré pour salle blanche
- Efficace sur la plupart des surfaces, y compris les applications conductrices de semi-conducteurs
- Idéal pour les applications biotechnologiques et pharmaceutiques
- Ne génère pas de charge statique et n’affecte pas l’efficacité des revêtements de sol conducteurs
- Fournit 60 à 128 gallons de solution de nettoyage par récipient de 1 gallon
- Sans ions mobiles
- Filtré à 0,1 micron
- Faible teneur en ions ; faible teneur en sodium et en potassium
- Faibles niveaux de résidus non volatils
- Biodégradable
- Rinçage facile
Spécification
Spécification
| Type de produit | Floor Cleaner |
| Color-coded | No |
| Gamme de produits | NovaClean |
| Stérilité | Non stériles |
| Aspect | Clear |
| Composition | 0.1μm filtered low ionic surfactant |
| Contenu et stockage | Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight. |
| À utiliser avec (application) | Détergent filtré pour salles blanches à usage général, rinçage à l’eau |
| À utiliser avec (équipement) | Serpillères et seaux ou lingettes et éponge |
| Volume (impérial) | 1 pte |
| Afficher plus |