Learn More
Micronova™ Brosses pour flacons M-Zone™
Brosses pour flacons à code couleur
Marque:  Micronova™ BRDG-01
Code produit. 12705725
  • 57.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Gamme de brosses pour flacons à code couleur avec poils ronds, durs, en polyester rigide permettant de nettoyer de façon polyvalente et plus agressivement un plus grand nombre de flacons et d’équipements en production et en laboratoire.
Les brosses pour flacons Micronova M-Zone™ sont des brosses polyvalentes avec des poils en polyester, ronds et raides, avec un manche en plastique, facile à prendre en main, de 12 ou 16 pouces. Conçues pour nettoyer les flacons et d’autres équipements de laboratoire et de production.
  • Brosses polyvalentes pour flacons, en plastique, à code couleur
  • Poils en polyester robuste et durable
  • Manche en plastique facile à prendre en main
  • Nettoyage polyvalent et agressif des flacons et des équipements
  • Fabriquées à partir de résines sans BPA, approuvées par la FDA
  • Disponibles en bleu, vert, rouge, blanc et jaune
Spécification
Spécification
Brosse pour flacons
Soft
Plastique
Curved
Rounded, green, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, green, plastic handle with rounded end.
Conserver à température ambiante
Vert
3,5 po
16 x 3.5 x 3.5 in (40.6 x 8.89 x 8.89 cm)
Non-filtered
Brosses pour flacons à code couleur pour nettoyer votre équipement
3.5 in
Handle/Included, Part of Brush
3.25 in.
16 po
8.26 cm
40,64 cm
Polypropylene, Polyester
Each Brush single bagged.
Standard disinfectants and cleaning solutions
3.5 in.
3,5 in
Polyester
Yes
Round
Non stériles
Non autoclavable
Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved
Keep at ambient temperature
8,9 cm
Non
No
BRSC6-01: NovaPoly Brush Cover; BRSC68-01: PolyMesh Brush Cover
8.89 cm
16 in
6.5 in.
40,6 cm
16.5 cm
6.35 mm
19
12/Cs.
16 x 10 x 6 in.
8.9 cm
8,9 cm