Learn More
Micronova™ Brosses pour flacons M-Zone™
Code produit. p-4365039 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Diamètre (métrique) des poils:
6,4 cm
7,6 cm
8,26 cm
8,9 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12765715
Marque: Micronova™ BRDB01
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brosses pour flacons à code couleur
Gamme de brosses pour flacons à code couleur avec poils ronds, durs, en polyester rigide permettant de nettoyer de façon polyvalente et plus agressivement un plus grand nombre de flacons et d’équipements en production et en laboratoire.
Les brosses pour flacons Micronova M-Zone™ sont des brosses polyvalentes avec des poils en polyester, ronds et raides, avec un manche en plastique, facile à prendre en main, de 12 ou 16 pouces. Conçues pour nettoyer les flacons et d’autres équipements de laboratoire et de production.
  • Brosses polyvalentes pour flacons, en plastique, à code couleur
  • Poils en polyester robuste et durable
  • Manche en plastique facile à prendre en main
  • Nettoyage polyvalent et agressif des flacons et des équipements
  • Fabriquées à partir de résines sans BPA, approuvées par la FDA
  • Disponibles en bleu, vert, rouge, blanc et jaune
Spécification
Type de produit Brosse pour flacons
Bristle Material Polyester
Bristle Type Soft
Color-coded Yes
Matériau de la poignée Plastique
Handle Type Round
Types de pointes Pointe à poils liés
Stérilité Non stériles
Aspect Rounded, blue, Bottle Brush Head with soft bristles, attached to a fixed length, blue, plastic handle with rounded end.
Autoclavable Non autoclavable
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
Certifications/Conformité Certificate of Conformance; ISO 9001 Certified Facility; FDA Approved
Couleur Bleu
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Diamètre (impériale) des poils 3,5 po
Diamètre (métrique) des poils 8,9 cm
Dimensions (L x l x H) 16 x 3.5 x 3.5 in (40.6 x 8.89 x 8.89 cm)
Jetable Non
Filtré Non-filtered
Inflammable No
À utiliser avec (application) Brosses pour flacons à code couleur pour nettoyer votre équipement
À utiliser avec (équipement) BRSC6-01: NovaPoly Brush Cover; BRSC68-01: PolyMesh Brush Cover
Hauteur (impériale) 3.5 in
Hauteur (métrique) 8.89 cm
Comprend Handle/Included, Part of Brush
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (impériale) des poils 3.25 in.
Longueur (impériale) de la brosse 6.5 in.
Longueur (impériale) de la poignée 16 po
Longueur (métrique) 40,6 cm
Longueur (métrique) des poils 8.26 cm
Longueur (métrique) de la brosse 16.5 cm
Longueur (métrique) de la poignée 40,64 cm
Matériau Polypropylene, Polyester
Nbre de rangées de poils 19
Conditionnement Each Brush single bagged.
Quantité 12/Cs.
Résistant à Standard disinfectants and cleaning solutions
Dimensions 16 x 10 x 6 in.
Largeur (impériale) 3.5 in.
Largeur (métrique) 8.9 cm
Largeur (impériale) des poils 3,5 in
Largeur (métrique) des poils 8,9 cm