Learn More
Micronova™ Brosse FlexBrush™ et housse
GREENER_CHOICE
Ces brosses à poils en nylon, en forme de S et de J, sont dotées d’un noyau flexible qui permet à l’utilisateur de tordre la brosse pour pouvoir mieux effectuer certaines applications, comme le nettoyage des extérieurs de tuyaux, des raccords et des rambardes. Housse disponible en option dans une variété de tissus pour améliorer l’hygiène.
11.25€ - 12.55€
Spécification
Type de produit Flexbrush Cover
Longueur (métrique) 36.8 cm
Jetable Reusable
Instructions d’entretien Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Matériau Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Couleur Prix Quantité et disponibilité  
13187776
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Micronova™
FBC-6AA
Polyester, Nylon N/A N/A N/A
13167776
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Micronova™
FBC-611
Mousse NovaPolytrade; White N/A N/A N/A
Description
Description
  • 80 % polyester, 20 % polyamide
  • 400 % Absorbance
  • Autoclavables
  • À utiliser avec Flexbrush.  Flexbrush est utilisé pour le nettoyage des tuyaux au plafond, les rainures et les cuves profondes. Brosse flexible avec housse en polyester ou en microfibre. L’extrémité filetée Acme se fixe à une variété de manches pour une portée prolongée.
Spécification
Spécification
Flexbrush Cover
36.8 cm
Reusable
Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Brosse FlexBrush™ et housse