Learn More
Micronova™ Brosse FlexBrush™ et housse
GREENER_CHOICE
Code produit. 13167776 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Mousse NovaPolytrade;
Polyester, Nylon
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13167776
Marque: Micronova™ FBC611
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces brosses à poils en nylon, en forme de S et de J, sont dotées d’un noyau flexible qui permet à l’utilisateur de tordre la brosse pour pouvoir mieux effectuer certaines applications, comme le nettoyage des extérieurs de tuyaux, des raccords et des rambardes. Housse disponible en option dans une variété de tissus pour améliorer l’hygiène.
The Micronova FlexBrush™ is available with either a stainless steel, or a zinc wire core for additional stiffness. These brushes are ideal for cleaning small parts and equipment, with optional slip-on covers for specialized cleaning. An optional plastic grip handle attaches to threaded handles for extended reach.
  • Flexible S and J-shaped wire brushes with nylon bristles
  • Ideal for cleaning pipe exteriors, fittings and railing
  • Available stainless steel or zinc wire core
    • Zinc core provides additional stiffness
  • Brushes can be shaped for custom applications
  • 2.25-inch diameter bristles, 9-inch brush heads
  • Available in a choice of fabrics for enhance sanitation
    • NovaPoly — 100% smooth knit polyester provides excellent disinfectant dispersal
    • Microfiber — 80% polyester, 20% polyamide is highly absorbent and effective wet or dry
  • Plastic grip may be attached to threaded handles
  • Gamma irradiated covers available for aseptic areas
  • Made with FDA compliant materials
  • Covers are autoclavable
Spécification
Type de produit Adaptateur Flexbrush
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 14,5 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 36.8 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 10.2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Jetable Reusable
Instructions d’entretien Item may be laundered and reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
À utiliser avec (équipement) FlexBrush
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage des tuyaux au plafond, les rainures et les cuves profondes
Color-coded No
Matériau Mousse NovaPolytrade;