Learn More
Thermo Scientific™ Tapis en silicone CLR MicroMat™ pour plaques à puits
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-M111
Description
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits. Fabriqués en silicone pur, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
Excellente compatibilité thermique et chimique
- Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
- Les tapis en silicone sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
Adaptés à l’automatisation
- Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
- Disponibles pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
Spécification
Bleu | |
Tapis WebSeal (résistant aux solvants), puits ronds | |
Non stérile | |
5 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
WebSeal | |
Oui | |
Rond |
Résistant aux solvants | |
Silicone, PTFE | |
96 | |
7 mm | |
Non | |
Aucun | |
-80°C à +121°C | |
Plaque à 96 puits |