Learn More
Greiner Bio-One Plaques en barrettes en polystyrène à 96 puits MICROLON™ 200
Pour une utilisation flexible dans les diagnostics. Les plaques en barrettes en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One MICROLON™ 200 conviennent aux mesures de transmission.
1875.00€ - 2130.00€
Spécification
Format Plaque à barrettes
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau PS
Nbre de puits 96
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Propriété de liaison Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Propriété de liaison Prix Quantité et disponibilité  
10033281
Afficher les documents
Greiner Bio-One
701070
À liaison moyenne
2130.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10063291
Afficher les documents
Greiner Bio-One
701071
À liaison élevée
1875.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
Description
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Pour les mesures optiques
  • La mesure du faisceau lumineux n’est pas déviée par le profil de puits
  • Spécifiquement traités pour fournir une meilleure liaison protéique
Spécification
Spécification
Plaque à barrettes
Transparent
96
Plat
8 x 12
PS
Non stérile
100/boîte