Learn More
Greiner Bio-One Plaques en barrettes en polystyrène à 96 puits MICROLON™ 200
Pour une utilisation flexible dans les diagnostics. Les plaques en barrettes en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One MICROLON™ 200 conviennent aux mesures de transmission.
Marque:  Greiner Bio-One 701071
Code produit. 10063291
  • 1875.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Pour les mesures optiques
  • La mesure du faisceau lumineux n’est pas déviée par le profil de puits
  • Spécifiquement traités pour fournir une meilleure liaison protéique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
À liaison élevée
8 x 12
Transparent
96
Plat
Plaque à barrettes
À liaison élevée
PS
Non stérile
100/boîte