Learn More
Fisherbrand™ Distributeur adaptable sur flacon MICROLIT SCITUS
Les distributeurs adaptables sur flacons MICROLIT SCITUS à soupape sans ressort Springless Valve™ sont des instruments de manipulation de liquides à haute précision qui offrent des fonctionnalités sophistiquées sur six gammes de volumes uniques.
Marque:  Fisherbrand™ SCI-100
Code produit. 15826895
  • 352.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • EasyKnob™ est un bouton de réglage du volume spécialement conçu qui permet une rotation à 180° pour régler le volume facilement et sans effort
  • Équipé d’un piston en PTFE avec un joint torique en ETP qui facilite le mouvement homogène et sans effort et qui garantit une excellente compatibilité chimique
  • Technologie Springless Valve™ qui garantit un fonctionnement régulier et sans bourrage
  • Équipé de FlexiNozzle™, une buse d’administration réglable qui offre un niveau élevé de flexibilité et facilite la distribution dans les conditions de laboratoire particulièrement difficiles
  • Un adaptateur spécialement conçu, qui permet une rotation à 360° et garantit ainsi une flexibilité totale
  • Calibré dans un laboratoire agréé ISO 17025, conformément aux normes ISO 8655 ; certificat de calibrage se trouve à l’intérieur, avec un outil de calibrage rapide en laboratoire
  • Entièrement autoclavable à 121°C et 15 psi pendant une durée de 10 à 15 minutes
Spécification
Spécification
±0,600 ml
Autoclavable
Précision et fiabilité dans les environnements de laboratoire
SCI-100
Distributeur adaptable sur flacon
10 à 100 ml
2 ml